Documentos clave
1.07714
Supelco
Selenium black 99+
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Selenium black 99+
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Se
Número de CAS:
Peso molecular:
78.96
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141910
Número índice de la CE:
231-957-4
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
<1 Pa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.0% (gravimetric)
Formulario
solid
potencia
6700 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.005% Cu (Copper)
≤0.05% Fe (Iron)
≤0.05% Pb (Lead)
residuo de ign.
≤0.5%
bp
685 °C/1013 hPa
mp
217 °C
solubilidad
slightly soluble <0.021 mg/L
densidad
4.28 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
1270 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Se]
InChI
1S/Se
Clave InChI
BUGBHKTXTAQXES-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity: passes test
Assay (gravimetrically): ≥ 99.0 %
Cu (Copper): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.05 %
Residue on ignition: ≤ 0.5 %
Particle size (> 150 µm): ≤ 5 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4 - STOT RE 2
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable