Documentos clave
1.05934
Supelco
Manganese(II) chloride dihydrate
for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Manganese(II) chloride dihydrate, Manganese dichloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Cl2Mn · 2H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
161.87
Código UNSPSC:
12352302
Número índice de la CE:
231-869-6
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.0% (complexometric)
Formulario
solid
potencia
250 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5-6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
bp
1190 °C (anhydrous substance)
mp
650 °C (anhydrous substance)
solubilidad
1200 g/L
densidad
2.27 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
850 kg/m3
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤0.002%
trazas de catión
Ca: ≤0.001%
Cu: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.001%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.005%
Ni: ≤0.0005%
Pb: ≤0.0005%
Zn: ≤0.001%
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/2ClH.Mn.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
Clave InChI
BEYCFZBNRLPHEP-UHFFFAOYSA-L
Nota de análisis
Assay (complexometric): ≥ 99.0 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.002 %
Ca (Calcium): ≤ 0.001 %
Cu (Copper): ≤ 0.0005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.001 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Ni (Nickel): ≤ 0.0005 %
Pb (Lead): ≤ 0.0005 %
Zn (Zinc): ≤ 0.001 %
Substances reducing potassium permanganate: ≤ 0.0005 %
Información legal
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Brain
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible, acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash