1.05694
Lithium sulfate monohydrate
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Lithium sulfate monohydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.0% dry basis (alkalimetric)
Formulario
solid
potencia
613 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pérdida
13.0-15.0% loss on drying, 150 °C
pH
4.5-6.0 (20 °C, 50 g/L in H2O)
mp
120 °C
solubilidad
340 g/L
densidad
2.05 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
940 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrate (NO3-): ≤0.001%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.05%
Na: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
[Li+].[Li+].[S](=O)(=O)([O-])[O-].O
InChI
1S/2Li.H2O4S.H2O/c;;1-5(2,3)4;/h;;(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+1;;/p-2
Clave InChI
RKGLUDFWIKNKMX-UHFFFAOYSA-L
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Insoluble matter: ≤ 0.01 %
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Nitrate (NO₃): ≤ 0.001 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.0005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Fe (Iron): ≤ 0.0005 %
K (Potassium): ≤ 0.05 %
Na (Sodium): ≤ 0.005 %
Loss on drying (150 °C): 13.0 - 15.0 %
Corresponds to ACS,Reag. Ph Eur
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable