Documentos
1.04114
Sigma-Aldrich
ß-Glucuronidasa/aril sulfatasa
(from Helix pomatia) stabilized aqueous solution for biochemistry EC 3.2.1.31 + EC 3.1.6.1
Sinónimos:
Aryl sulfatase
About This Item
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.21
biological source
Helix pomatia
Quality Level
form
liquid
density
1.1 g/cm3 at 20 °C
storage temp.
2-8°C
Application
βLa β-glucuronidasa/arilsulfatasa se ha utilizado:
  • para estudiar la existencia de analitos glucoconjugados o sulfoconjugados en muestras de plasma de cerdo
  • para hidrolizar conjugados de corticosteroides
  • como componente del tampón sodio-acetato para la hidrólisis de extractos fecales Parus major
Biochem/physiol Actions
βLa β-glucuronidasa participa en la actividad fisiológica y la toxicidad de diversos xenobióticos y fármacos. Cataliza la eliminación del ácido glucurónico de los β-D-glucurónidos.
Analysis Note
β-Glucuronidasa (4-Nitrofenil-β-D-glucurónido; pH 3,8; 38,0 °C): aprox. 30 U/ml
Arilsulfatasa (sal de potasio 4-Nitrofenilsulfato; pH 6,2; 38,0 °C): aprox. 60 U/ml
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c