Documentos clave
1.03024
Supelco
Chlorophenol red
pH indicator
Sinónimos:
Chlorophenol red, 3,3′′-Dichlorophenolsulfonphthalein
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C19H12Cl2O5S
Número de CAS:
Peso molecular:
423.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
224-619-2
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nombre del producto
Chlorophenol red, indicator
Nivel de calidad
Formulario
solid
pérdida
≤15% loss on drying, 110°C
visual transition interval
4.8-6.4, brownish-yellow to red-violet
mp
261 °C
densidad aparente
720 kg/m3
Amax
432-436 nm (buffer pH 4.8)
574-576 nm (buffer pH 6.4)
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C19H12Cl2O5S/c20-14-9-11(5-7-16(14)22)19(12-6-8-17(23)15(21)10-12)13-3-1-2-4-18(13)27(24,25)26-19/h1-10,22-23H
Clave InChI
WWAABJGNHFGXSJ-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Transition range: pH 4.8 - pH 6.4 brownish-yellow - red-violet
Absorption maximum λ 1 (buffer pH 4.8): 432 - 436 nm
Absorption maximum λ 2 (buffer pH 6.4): 574 - 576 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ1max; 0.01g/l; buffer pH 4.8; calculated on dried substance): 450 - 600
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λ2max; 0.01g/l; buffer pH 6.4; calculated on dried substance): 1000 - 1300
Loss on drying (110 °C): ≤ 15 %
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable