1.02768
Copper(II) oxide
granular for analysis EMSURE®
Sinónimos:
Copper(II) oxide, Copper monoxide granulated
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
≥99.0% (complexometric)
Formulario
solid
potencia
470 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.02% Substances insoluble in nitric acid
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O, slurry)
mp
1326 °C (decomposition)
densidad
6.48 g/cm3 at 25 °C
densidad aparente
500 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.005%
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.015%
trazas de catión
Cr: ≤0.05%
Fe: ≤0.05%
N: ≤0.002%
Pb: ≤0.05%
excess alkali:, passes test
temp. de almacenamiento
no temp limit
InChI
1S/Cu.O
Clave InChI
QPLDLSVMHZLSFG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Substances insoluble in nitric acid: ≤ 0.02 %
Free Alkali: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.005 %
Total sulfur (as sulphates): ≤ 0.015 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.002 %
Cr (Chromium): ≤ 0.05 %
Fe (Iron): ≤ 0.05 %
Pb (Lead): ≤ 0.05 %
Información legal
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable