Merck
1.02143
SAFC
Fosfato de calcio
dried, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 341 (iii)
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Fosfato de calcio, Hidróxido de pentacalcio trifosfato, fosfato tribásico de calcio, ortofosfato de tricalcio
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ca3O8P2
Número de CAS:
Peso molecular:
310.18
MDL number:
UNSPSC Code:
12352302
E Number:
E341 (iii)
EC Index Number:
231-840-8
agency
BP
Ph. Eur.
Quality Level
product line
EMPROVE® ESSENTIAL
form
solid
potency
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
6-8 (20 °C, 50 g/L in H2O, suspension)
mp
1670 °C
density
3.14 g/cm3 at 20 °C
application(s)
pharmaceutical
solid formulation
storage temp.
15-25°C
InChI
1S/3Ca.2H3O4P/c;;;2*1-5(2,3)4/h;;;2*(H3,1,2,3,4)/q3*+2;;/p-6
InChI key
QORWJWZARLRLPR-UHFFFAOYSA-H
Categorías relacionadas
General description
Para abordar los retos de fabricación de las formulaciones sólidas, hemos desarrollado una completa gama de productos con la idea de satisfacer sus requisitos de presentación sólida. Las formulaciones sólidas son una de las formas de administración más establecidas en el mercado farmacéutico, pero la complejidad de la fabricación de los fármacos finales resulta cada vez problemática. La estabilidad de los API, la cinética de liberación y las limitaciones de biodisponibilidad, como la baja solubilidad de los API, son sólo algunos de los muchos obstáculos fundamentales en el camino hacia el mercado.
Como parte de nuestro programa Emprove®, nuestras materias primas se ofrecen con una extensa documentación que facilita el cumplimiento normativo de sus productos farmacéuticos y biofarmacéuticos, la transparencia completa de la cadena de suministro y la mitigación de los riesgos. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Application
El fosfato de calcio es un ingrediente de uso habitual en aplicaciones alimentarias y farmacéuticas. En las aplicaciones farmacéuticas, el fosfato de calcio se utiliza principalmente como relleno o aglutinante.
Legal Information
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Storage Class
13 - Non Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c