Documentos
1.01543
Millipore
L-arginina monohydrochloride
for biochemistry
Sinónimos:
(S)-(+)-arginina hydrochloride
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H14N4O2 · HCl
Número de CAS:
Peso molecular:
210.66
Beilstein/REAXYS Number:
3631658
MDL number:
UNSPSC Code:
12352209
EC Index Number:
214-275-1
NACRES:
NA.21
vapor pressure
<1 Pa ( 20 °C)
Quality Level
assay
99% dry basis (perchloric acid titration)
form
powder
potency
12000 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
5.7 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
>235 °C
solubility
730 g/L
density
1.42 g/cm3 at 20 °C
bulk density
1250 kg/m3
anion traces
sulfate (SO42-): ≤0.01%
cation traces
As: ≤0.0005%
Ca: ≤0.001%
Co: ≤0.0005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.0005%
Mg: ≤0.0005%
NH4+: ≤0.01%
Na: ≤0.005%
Zn: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
storage temp.
2-30°C
SMILES string
Cl[H].N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C6H14N4O2.ClH/c7-4(5(11)12)2-1-3-10-6(8)9;/h4H,1-3,7H2,(H,11,12)(H4,8,9,10);1H/t4-;/m0./s1
InChI key
KWTQSFXGGICVPE-WCCKRBBISA-N
Categorías relacionadas
Application
  • Mejora en los productos de salud dental: los estudios han demostrado que el monoclorhidrato de L-arginina mejora la biodisponibilidad del flúor en los productos de cuidado dental, promoviendo una mejor salud bucal (Bijle et al., 2020).
Biochem/physiol Actions
Sustrato de la óxido nítrico sintasa, que se convierte en citrulina y óxido nítrico (NO). Induce la liberación de insulina mediante un mecanismo dependiente del óxido nítrico.
Analysis Note
Valoración (valoración con ácido perclórico, calculado como sustancia seca): ≥ 99,0%
Identidad (espectro IR): pasa la prueba
Aspecto: polvo fino de color blanco a casi blanco
Aspecto de la disolución (1 mol/l, agua): transparente e incolora
Rotación específica (α 20/D, 50 g/l, ácido clorhídrico 1 mol/l, calculada como sustancia seca): +21,0 - +22,0
Absorción UV (260 nm; 1 mol/l; 1 cm; agua): ≤ 0,20
Absorción UV (280 nm; 10 mol/l; 1 cm; agua): ≤ 0,05
Sulfatos (SO₄): ≤ 0,01 %
Metales pesados (como Pb): ≤ 0,001 %
As (Arsénico): ≤ 0,0005 %
Ca (Calcio): ≤ 0,001 %
Co (Cobalto): ≤ 0,0005 %
Fe (Hierro): ≤ 0,0005 %
K (Potasio): ≤ 0,0005 %
Mg (Magnesio): ≤ 0,0005 %
Na (Sodio): ≤ 0,005 %
Zn (Cinc): ≤ 0,0005 %
NH₄ (Amonio): ≤ 0,01 %
Aminoácidos extraños: ≤ 0,3 %
Otras sustancias positivas para ninhidrina: ≤ 0,2 %
Pérdida por ignición (105 °C; 3 h): ≤ 0,3 %
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
Los clientes también vieron
Slide 1 of 2
1 of 2