Documentos clave
1.01506
Supelco
Silver
wool for elemental analysis
Sinónimos:
Silver
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
Ag
Número de CAS:
Peso molecular:
107.87
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141740
Número índice de la CE:
231-131-3
NACRES:
NA.21
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Formulario
solid
potencia
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
bp
2212 °C/1013 hPa
mp
961.9 °C
densidad
10.5 g/cm3 at 20 °C
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
[Ag]
InChI
1S/Ag
Clave InChI
BQCADISMDOOEFD-UHFFFAOYSA-N
Categorías relacionadas
Nota de análisis
Identity: passes test
Purity: ≥ 99.9 %
Diameter of fibre: about 45 - 55 µm
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable