Documentos clave
1.01118
Supelco
Ammonium benzoate
EMPLURA®
Sinónimos:
Ammonium benzoate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H9NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
139.15
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número índice de la CE:
217-468-9
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
Nivel de calidad
Línea del producto
EMPLURA®
Ensayo
≥98.0% (perchloric acid titration)
Formulario
solid
potencia
825 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
6.4 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
198 °C (decomposition)
solubilidad
200 g/L
densidad
1.26 g/cm3 at 25 °C
trazas de catión
heavy metals (as Pb): ≤0.001%
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C7H6O2.H3N/c8-7(9)6-4-2-1-3-5-6;/h1-5H,(H,8,9);1H3
Clave InChI
VWSRWGFGAAKTQG-UHFFFAOYSA-N
Nota de análisis
Assay (perchloric acid titration): ≥ 98.0 %
Identity (IR-spectrum): passes test
pH-value (10 %; water): 6.0 - 8.0
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
Oxidizable matter: passes test
Residual solvents (Ph Eur/ICH): excluded by production process
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable