Documentos clave
1.01071
SAFC
Hidroxiacetato de aluminio hidratado
(basic aluminium acetate) pure
Sinónimos:
Hidroxiacetato de aluminio hidratado, Acetato de aluminio básico, subacetato de aluminio
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C4H7AlO5 · xH2O
Número de CAS:
Peso molecular:
162.08 (anhydrous basis)
Código UNSPSC:
12352103
Número índice de la CE:
205-518-2
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
presión de vapor
<0.0000090 Pa ( 20 °C)
Nivel de calidad
Formulario
solid
pH
4.3-4.9 (20 g/L in H2O, suspension)
mp
>280 °C
solubilidad
practically insoluble 0.14 g/L
densidad
1.43 g/cm3 at 20.0 °C
aplicaciones
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temp. de almacenamiento
2-30°C
Descripción general
Encontrar el excipiente adecuado que se ajuste a sus necesidades, así como a las exigencias normativas, puede resultar difícil en la formulación. Con nuestros conocimientos técnicos y experiencia en materia de normativa, le apoyamos en cada paso del desarrollo, la escalada y la producción. Nuestra gama SAFC® de productos de gran calidad para la formulación y la producción biofarmacéuticas y farmacéuticas supera estrictos procedimientos de control de calidad y se produce de acuerdo con las directrices de buenas prácticas de fabricación (cGMP) aplicables.
Aplicación
El hidroxiacetato de aluminio hidratado (también conocido como acetato básico de aluminio) tiene propiedades astringentes, antisépticas y desinfectantes y se utiliza normalmente en formulaciones de administración tópica.
Información legal
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable