Documentos clave
1.00553
Millipore
Medio Linden Grain (base)
Suitable for detection of yeasts, molds, & bacteria; For Media Fill process simulations
About This Item
Código UNSPSC:
41106200
Nivel de calidad
Formulario
medium granules (dehydrated (DCM))
envase
pkg of 25 kg
pkg of 5 kg
técnicas
microbiological culture: suitable
intervalo de pH
5.7 - 6.2 (25 °C, not adjusted)
aplicaciones
food and beverages
microbiology
idoneidad
molds
yeasts
Descripción general
El medio Linden Grain es una alternativa granulada premezclada y de gran calidad a los medios en polvo. Su gran contenido en nutrientes crea condiciones de crecimiento óptimas para hongos y bacterias. El pH del medio puede ajustarse a los criterios de la línea de llenado (pH de hasta 4,1). Los hongos y las bacterias que se adaptan para crecer en condiciones muy ácidas, muestran un crecimiento visible en los 7 días siguientes a la incubación a 28°C a un pH de 4,3. Las bacterias que crecen mejor a un pH de neutro a ligeramente alcalino como Bacillus subtilis no muestran crecimiento o un crecimiento muy limitado en el medio Linden Grain a pH 4,3. Cualquier crecimiento dentro del medio (turbidez, floculación, formación de gas) o en la superficie del medio, las paredes interiores o el fondo de los tubos/frascos indica la presencia de microorganismos descomponedores.
El medio Linden Grain puede ajustarse a otros valores de pH si es necesario. Este medio de cultivo también podría utilizarse después de la congelación y descongelación. Por tanto, es adecuado para instalaciones de trituradoras de hielo.
Aplicación
El medio Linden Grain (base) es adecuado para la detección de levaduras, hongos y bacterias en bebidas. El medio Linden Grain está diseñado para simulaciones de llenado de medios en instalaciones de embotellado de bebidas y de triturado de hielo.
Características y beneficios
  • Premezclado y fácilmente soluble
  • Los gránulos reducen en gran medida la contaminación in situ con polvo de los medios
  • Cumple los mayores criterios de rendimiento en producción y control de calidad descritos en las principales normas de la empresa
  • Disponible también con certificación halal (formato de medios en polvo)