Merck
1.00156
SAFC
Ácido bórico
crystalline, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, JP, NF
Fabricación farmacéutica
Sinónimos:
Orthoboric acid, Trihydroxidoboron
About This Item
Fórmula lineal:
H3BO3
Número de CAS:
Peso molecular:
61.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número índice de la CE:
233-139-2
Los precios y el inventario no están disponibles. Para más información consulte Merck.
Agency
BP
JP
NF
Ph. Eur.
Nivel de calidad
presión de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
Línea del producto
EMPROVE® ESSENTIAL
Ensayo
99.5-100.5% dry basis (alkalimetric)
Formulario
crystalline
solid
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
mp
160 °C (dec.) (lit.)
solubilidad
49.2 g/L
densidad
1.489 g/cm3 at 23 °C
trazas de anión
sulfate (SO42-): ≤0.04%
trazas de catión
As: ≤0.0005%
heavy metals (as Pb): ≤0.0010%
aplicaciones
liquid formulation
ophthalmics
pharmaceutical
semi-solid formulation
temp. de almacenamiento
2-30°C
cadena SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
Clave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Finding the right excipient that matches your needs as well as regulatory demands can be a complicated challenge in formulation. With our application know-how and regulatory expertise, we support you in every step of development, scale-up, and production.
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicación
Boric acid has antimicrobial characteristics and is therefore typically used as preservative in pharmaceutical formulations and cosmetics. It is also used as buffering agent and pH adjuster.
Información legal
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
sustituido por
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
¿Qué es el programa Emprove®?
El programa Emprove® es un sistema que proporciona documentación completa y exhaustiva de nuestros filtros y componentes de un solo uso, materias primas farmacéuticas y materiales de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito, iniciar sesión para descargar
Operational Excellence Dossier
Disponible mediante suscripción o mediante pago de una tarifa.
Más información sobre las ventajas que le puede proporcionar una suscripción al programa Emprove®
¿Por qué no están disponibles estos documentos?
Los expedientes Emprove® contienen información destinada a respaldar el proceso de registro y las actividades de evaluación del riesgo de los productores farmacéuticos y contienen información confidencial. contacte con nosotros si desea tener acceso.