09-872
Anti-Methylcytosine dioxygenase TET1 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
tet oncogene 1, Ten-eleven translocation 1 gene protein, CXXC-type zinc finger protein 6, methylcytosine dioxygenase TET1, CXXC finger 6, ten-eleven translocation-1, Leukemia-associated protein with a CXXC domain
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse
técnicas
ChIP: suitable (ChIP-seq)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
Información sobre el gen
human ... TET1(80312)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Methylcytosine dioxygenase TET1 in 10 µg of mouse embryonic stem cell lysate.
Descripción de destino
Uncharacterized bands may be seen at ~32, 68, and 70 kDa
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Mouse embryonic stem cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable