07-1229
Anti-DAPK2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
DAP kinase, DAP- kinase-related protein, Death-associated protein kinase
About This Item
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
rat, mouse, human
técnicas
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... DAPK2(23604)
rat ... Dapk2(300799)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Western Blot: A previous lot of this antibody was tested on multiple lysates. See datasheet.
Signaling
GPCR, cAMP/cGMP & Calcium Signaling
Calidad
Western Blot Analysis:
1:500-1,1000 dilution of this lot detected DAPK2 on 10 μg of C2C12 lysates.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
C2C12 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable