06-1125
Anti-Ipaf (NLRC4) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
NLR family, CARD domain containing 4, NOD-like receptor C4, caspase recruitment domain family, member 12, ICE-protease activating factor, nucleotide-binding oligomerization domain, leucine rich repeat and CARD domain containing 4, NLR family CARD domain-
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GNL3(26354)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Immunocytochemistry Analysis: A 1:500 dilution from a previous lot detected Ipaf in NIH/3T3 cells.
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected Ipaf in 10 µg of human lung tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human lung tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable