06-1074
Anti-Interleukin 21 (IL-21) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
Za11, IL-21, IL21, Interleukin-21
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, human
reactividad de especies (predicha por homología)
monkey (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology)
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
Información sobre el gen
human ... IL21(59067)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunohistochemistry Analysis: A 1:100 dilution from a previous lot detected IL-21 in mouse spleen tissue.
Inflammation & Immunology
Cytokines & Cytokine Receptors
Calidad
Western Blot Analysis: 1 µg/mL of this antibody detected IL-21 on 10 µg of K562 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
K562 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
10-13 - German Storage Class 10 to 13