05-901R
Anti-NR2A Antibody, clone A12W, rabbit monoclonal
Sinónimos:
N-methyl D-aspartate receptor subtype 2A, N-methyl-D-aspartate receptor channel, subunit epsilon-1, N-methyl-D-aspartate receptor subunit 2A, NMDA receptor subtype 2A, glutamate receptor, ionotropic, N-methyl D-aspartate 2A
About This Item
tipo de anticuerpo
primary antibodies
Formulario
liquid
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable