Documentos
05-510
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-TCF-1, clon 7H3
clone 7H3, Upstate®, from mouse
About This Item
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
biological source
mouse
antibody form
purified immunoglobulin
antibody product type
primary antibodies
clone
7H3, monoclonal
species reactivity
human
manufacturer/tradename
Upstate®
technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotype
IgG
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
wet ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... HNF1A(6927)
General description
El TCF 1 (factor 1 de células T) es un miembro de la familia de factores de transcripción TCF/LEF (factor potenciador linfoide). Los miembros de esta familia, junto con la b catenina, participan en la transmisión de señales Wnt mediante la transactivación de los genes posteriores. El TCF 1 está estrechamente relacionado con el LEF-1; ambos son factores de transcripción expresados en ratones durante la diferenciación de las células T. Regulan el receptor de células T como potenciador en ensayos de transfección. El TCF 1 deviene transcripcionalmente activo mediante interacción con la b catenina. Además, se han identificado numerosas variantes de empalme del TCF 1. La sobreexpresión de las formas de empalme específicas del TCF-1 parece correlacionarse con el comportamiento metastásico de las células de cáncer colorrectal y con la sobreproducción de la proteína tirosina cinasa linfoide p56(lck).
Specificity
Reconoce varias isoformas de empalme del TCF-1.
Immunogen
Proteína de fusión de la proteína de unión a la maltosa (MBP) correspondiente a los residuos 102-269 de la variante de empalme TCF-1A humana. El epítopo se localiza en una región justo N-terminal a la secuencia del grupo de alta movilidad (HMG)
Application
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
Detección del TCF-1 con el anticuerpo anti-TCF-1 (anticuerpo monoclonal de ratón), que se ha demostrado que funciona en ICC, IHC y WB.
Subcategoría de investigación
Factores de transcripción
Quality
evaluada sistemáticamente mediante inmunotransferencia en lisado RIPA de células Jurkat
Target description
26 kDa, 32 kDa, 38 kDa, 42 kDa y 48 kDa
Linkage
Sustituye a: 04-1159
Physical form
Inmunoglobulina purificada en proteína G, inmunoglobulina purificada por inmunoafinidad en Tris-glicina 0,2 M, pH 7,5, NaCl 0,15 M y azida sódica al 0,05 %
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Storage and Stability
Mantener durante 2 años a -20°C desde la fecha de envío. Distribuir en alícuotas para evitar congelaciones y descongelaciones repetidas. Para la recuperación máxima del producto, debe centrifugarse el vial original después de descongelar y antes de retirar la tapa.
Analysis Note
Control
Control de antígeno positivo: Nº ref. 12-303, lisado de células Jurkat.
Other Notes
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Legal Information
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Storage Class
12 - Non Combustible Liquids
wgk_germany
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Visite la Librería de documentos
M Van de Wetering et al.
Molecular and cellular biology, 16(3), 745-752 (1996-03-01)
Previously, we reported the isolation of cDNA clones representing four alternative splice forms of TCF-1, a T-cell-specific transcription factor. In the present study, Western blotting (immunoblotting) yielded a multitude of TCF-1 proteins ranging from 25-55 kDa, a pattern not simply
Haiyan Li et al.
American journal of physiology. Cell physiology, 299(2), C422-C430 (2010-07-29)
In our previous studies, roles of gap junction and vascular endothelial growth factor in the cross-talking of human bone marrow stromal cells (HBMSCs) and human umbilical vein endothelial cells (HUVECs) have been extensively studied. The present study focused on the
Weichun He et al.
Journal of the American Society of Nephrology : JASN, 23(2), 294-304 (2011-11-19)
A variety of chronic kidney diseases exhibit reactivation of Wnt/β-catenin signaling. In some tissues, β-catenin transcriptionally regulates matrix metalloproteinase-7 (MMP-7), but the association between MMP-7 and Wnt/β-catenin signaling in chronic kidney disease is unknown. Here, in mouse models of both
Weichun He et al.
The Journal of biological chemistry, 285(32), 24665-24675 (2010-06-04)
Plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1) is a multifunctional glycoprotein that plays a critical role in the pathogenesis of chronic kidney and cardiovascular diseases. Although transforming growth factor (TGF)-beta1 is a known inducer of PAI-1, how it controls PAI-1 expression remains enigmatic.