05-1938
Anti-G3BP1 Antibody, clone 14E5-G9
clone 14E5-G9, from mouse
Sinónimos:
ATP-dependent DNA helicase VIII, GAP SH3 domain-binding protein 1, GAP binding protein, GTPase activating protein (SH3 domain) binding protein 1, Ras-GTPase-activating protein SH3-domain-binding protein, RasGAP-associated endoribonuclease G3BP
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
14E5-G9, monoclonal
reactividad de especies
human
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... G3BP1(10146)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
RNA Metabolism & Binding Proteins
G-proteins
Calidad
Western Blot Analysis: 0.1 µg/mL of this antibody detected G3BP1 on K562 cell lysate.
Descripción de destino
Forma física
Otras notas
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable