04-903
Anti-GSK3α/β Antibody, rabbit monoclonal
culture supernatant, from rabbit
Sinónimos:
GSK-3 alpha, glycogen synthase kinase 3 alpha
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
reactividad de especies
mouse, human, rat
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... GSK3B(2932)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
NOTE: This antibody also successfully immunoprecipitated GSK3 alpha and beta using the Catch and Release v2.0 Reversible Immunoprecipitation System (Catalog # 17-500).
Signaling
PI3K, Akt, & mTOR Signaling
Calidad
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected GSK3 alpha and GSK3 beta in RIPA lysates from A431, HEK293, Jurkat, HeLa NE or 3T3/A31 cells.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
HEK293 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable