04-1573
Anti-Ataxin-7 Antibody, clone 3SCA-1C1
ascites fluid, clone 3SCA-1C1, from mouse
Sinónimos:
ADCAII, OPCA3, SCA7
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
ascites fluid
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
3SCA-1C1, monoclonal
reactividad de especies
rat, mouse
reactividad de especies (predicha por homología)
human (immunogen homology)
técnicas
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... ATXN7(6314)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neuroscience
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Nota de análisis
Rat brain tissue lysate.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable