04-1475-I
Anti-CD27 Antibody, clone RM27-3E5
clone RM27-3E5, from rat
Sinónimos:
CD27 antigen, CD27, CD27L receptor, T-cell activation antigen CD27, Tumor necrosis factor receptor superfamily member 7
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
RM27-3E5, monoclonal
reactividad de especies
mouse
técnicas
flow cytometry: suitable
neutralization: suitable
isotipo
IgG2aκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
mouse ... Cd27(21940)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Neurtralizing Analysis: A representative lot, when injected intraperitoneally during the induction phase of ragweed-induced experimental allergic conjunctivitis (EC), significantly affected the systemic immune responses, but not the severity of EC in mice (Sumi, T., et al. (2008). Immunol. Lett. 119(1-2):91-96).
Inflammation & Immunology
Calidad
Flow Cytometry Analysis: 2 µL of this antibody detected CD27-positive mouse splenocytes.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable