Documentos clave
03-0195-00
Millipore
Kit de inmunoanálisis de gran sensibilidad SMC® para la IL-2 humana
About This Item
Código UNSPSC:
12161503
eCl@ss:
32161000
NACRES:
NA.84
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
for protein analysis
Características
accuracy Minimum of 5 plasma samples spiked with average recovery of 83% with a range of 78-87%
accuracy Minimum of 5 serum samples spiked with average recovery of 91% with a range of 79-99%
intervalo de medición de la sensibilidad
0.09 pg/mL (Lower Limit of Quantification)
técnicas
single molecule counting: suitable
Descripción general
Las variaciones de ensayo del kit de inmunoanálisis de la IL-2 humana del SMC se estudiaron<br />utilizando cinco muestras de plasma normales ejecutadas por triplicado por 3 operadores diferentes en 3 días diferentes. La variación intraensayo media fue de 5,5 %. La variación interensayo media fue de 10 %.
Aplicación
Este nuevo kit optimizado tiene las siguientes características:
  • Mejores opciones para la preparación y la incubación de la muestra
  • La liofilización del patrón suministra el kit en condiciones de ser almacenado
  • Mayores volúmenes de reactivos para adaptarse a la automatización
  • Validado para ejecutarse tanto en TM=["SMCxPRO"] como en Erenna
Componentes
Tampón de análisis Microesferas recubiertas de IL-2 Diluyente de patrón Anticuerpo de detección de IL-2 Patrón Tampón de lavado x10 Elución tampón D Tampón B
Otras notas
Se probó la especificidad de muestras de las siguientes especies con los siguientes resultados: Ratón – sin reactividad cruzada – Rata – sin reactividad cruzada – Felina – 25%Canino – 75%Primate no humano – 50%
Información legal
SMC is a registered trademark of Singulex
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Visite la Librería de documentos
Contenido relacionado
Use the power of high sensitivity immunology assays with SMC® technology to precisely characterize low-abundant cytokines like those from Th1/Th2 and Th17 cells.