Documentos clave
NMID555
Supelco
19-Norandrosterone
NMI Australia
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H28O2
Número de CAS:
Peso molecular:
276.41
Código UNSPSC:
41116107
Agency
NMI Australia certified reference material
fabricante / nombre comercial
NMI Australia
Formato
neat
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C18H28O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h11-16,19H,2-10H2,1H3/t11-,12+,13-,14+,15+,16-,18-/m0/s1
Clave InChI
UOUIARGWRPHDBX-CQZDKXCPSA-N
Pictogramas
Health hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Carc. 2 - Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)