Merck
M-203
Supelco
Maprotiline-D3 hydrochloride solution
100 μg/mL in methanol (as free base), certified reference material, ampule of 1 mL
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C20D3H20N · HCl
Peso molecular:
316.88
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol (as free base)
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
This stable-labeled internal standard is suitable for use in urine drug testing, clinical toxicology, or forensic analysis by LC-MS/MS or GC/MS. Maprotiline is a tetracyclic antidepressant marketed under the trade name Ludiomil for treatment of depression.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)