Merck
M-159
Supelco
(±)-4-Methyl-N-ethyl-norephedrine hydrochloride solution
1.0 mg/mL in methanol (as free base), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C12H19NO · HCl
Peso molecular:
229.75
Número CE:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
grado
certified reference material
Formulario
liquid
Características
(Snap-N-Spike®)
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1.0 mg/mL in methanol (as free base)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CC(C(O)C1=CC=C(C)C=C1)NCC.Cl
InChI
1S/C12H19NO.ClH/c1-4-13-10(3)12(14)11-7-5-9(2)6-8-11;/h5-8,10,12-14H,4H2,1-3H3;1H
Clave InChI
OILWAWJXJPGPCJ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
(±)-4-Methyl-N-ethyl-norephedrine HCl is a major urinary metabolite of 4-Methylethcathinone. 4-Methylethcathinone, also known as 4-MEC, is a synthetic cathinone found in numerous bath salt blends including NRG-1 and NRG-2. This certified Snap-N-Spike® solution is suitable for LC/MS or GC/MS 4-MEC testing methods in forensic analysis, clinical toxicology, or urine drug testing.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)