Merck
L-061
Supelco
Linezolid solution
1 mg/mL (MeOH: H2O (80:20) (v/v)), certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
Sinónimos:
(S)-Linezolid, N-[[(5S)-3-[3-Fluoro-4-(4-morpholinyl)phenyl]-2-oxo-5-oxazolidinyl]methyl]acetamide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H20FN3O4
Número de CAS:
Peso molecular:
337.35
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
1 mg/mL (MeOH: H2O (80:20) (v/v))
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
-10 to -25°C
cadena SMILES
Fc1c(ccc(c1)N3C[C@@H](OC3=O)CNC(=O)C)N2CCOCC2
Clave InChI
TYZROVQLWOKYKF-ZDUSSCGKSA-N
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
53.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
12 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)