Merck
D-160
Supelco
Diclazepam-D4 solution
100 μg/mL in acetonitrile, certified reference material, ampule of 1 mL, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H8Cl2D4N2O
Número de CAS:
Peso molecular:
323.21
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
El producto D-160 no se vende actualmente en su país Póngase en contacto con el Servicio técnico
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in acetonitrile
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Diclazepam, also known as, chlorodiazepam and 2′-chloro-diazepam, is a benzodiazepine and functional analog of diazepam that has emerged on the designer drug market. This stable-labeled internal standard is suitable for quantification of diclazepam by LC/MS or GC/MS for clinical toxicology, forensic analysis, prescription monitoring, or urine drug testing applications.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Pictogramas
FlameExclamation mark
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
35.6 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
2.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)