Merck
CLM-6620-1.2
Supelco
Pinacolyl hydrogen methylphosphonate-13C6 (trimethylpropyl-13C6) solution
100 μg/mL in methanol, ampule of 1.2 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
13C6CH17O3P
Peso molecular:
186.14
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
ID de la sustancia en PubChem:
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1.2 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
concentración
100 μg/mL in methanol
aplicaciones
environmental
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CP(O)(=O)O[13CH]([13CH3])[13C]([13CH3])([13CH3])[13CH3]
InChI
1S/C7H17O3P/c1-6(7(2,3)4)10-11(5,8)9/h6H,1-5H3,(H,8,9)/i1+1,2+1,3+1,4+1,6+1,7+1
Clave InChI
BLALDUPQYCGKAG-ZFJHNFROSA-N
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)