Merck
C-156
Supelco
Clorazepate dipotassium solution
1.0 mg/mL in methanol (as clorazepate), ampule of 1 mL, certified reference material, Cerilliant®
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H11ClK2N2O4
Número de CAS:
Peso molecular:
408.92
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
grado
certified reference material
Nivel de calidad
Formulario
liquid
Características
Snap-N-Spike®/Snap-N-Shoot®
envase
ampule of 1 mL
fabricante / nombre comercial
Cerilliant®
drug control
psicótropo (Spain); Decreto Lei 15/93: Tabela IV (Portugal)
concentración
1.0 mg/mL in methanol (as clorazepate)
técnicas
gas chromatography (GC): suitable
liquid chromatography (LC): suitable
aplicaciones
clinical testing
Formato
single component solution
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(O[K])C1N=C(C2=CC=CC=C2)C3=C(C=CC(Cl)=C3)NC1(O)O[K]
InChI
1S/C16H12ClN2O4.2K/c17-10-6-7-12-11(8-10)13(9-4-2-1-3-5-9)18-14(15(20)21)16(22,23)19-12;;/h1-8,14,19,22H,(H,20,21);;/q-1;2*+1/p-1
Clave InChI
UDKOZNXRMDPDLY-UHFFFAOYSA-M
Descripción general
A certified analytical reference solution suitable for use in benzodiazepine testing methods by GC/MS or LC/MS for applications in clinical toxicology, urine drug testing or forensic analysis. Clorazepate dipotassium is a long-acting benzodiazepine with anxiolytic, anticonvulsant, sedative and hypnotic properties. Clorazepate dipotassium, marketed under the brand name Tranxene®, is a prodrug for nordiazepam, which is produced as an active metabolite.
Información legal
CERILLIANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Snap-N-Shoot is a registered trademark of Cerilliant Corporation
Snap-N-Spike is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Órganos de actuación
Eyes
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
11.0 °C - closed cup
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)