880670P
Avanti
C8 PEG750 Ceramide
Avanti Research™ - A Croda Brand 880670P, powder
Sinónimos:
N-octanoyl-sphingosine-1-{succinyl[methoxy(polyethylene glycol)750]}
About This Item
Productos recomendados
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (880670P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 880670P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=C(CCC(OC[C@]([H])(NC(CCCCCCC)=O)[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCC)=O)OOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOCCOC.C=C
Clave InChI
NVPZJFQMNPKURK-KIAKULPZSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)