Merck
880175P
Avanti
C16 Ceramide-suc-PEG2K-maleimide
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
N-palmitoyl-sphingosine-{1-[succinyl(polyethylene glycol)2000]-N-maleimide}
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C135H258N4O52
Número de CAS:
Peso molecular:
2769.49
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.79
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
origen biológico
synthetic
Ensayo
>99 (TLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
polymerizable lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Aplicación
Targeted drug delivery
Características y beneficios
One of the challenges associated with Lipid Nanoparticles (LNPs) is effectively delivering the payload to the intended cells. However, specific functional groups can be employed to target desired cells. By linking these groups to a PEG lipid, researchers can enhance drug delivery to specific cell types. For instance, by combining maleimide with C16 Ceramide-suc-PEG2K, targeted delivery to various desirable systems can be achieved. Additionally, DSPE-PEG2k-maleimide can be utilized to specifically target tumor-associated macrophages.
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)