Merck
880145P
Avanti
N-TETAMINE-pSar35
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
N,N-ditetradecylamine-N-succinyl[methyl(polysarcosine)35]
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C136H239N37O36
Peso molecular:
2968.58
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.28
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1x25 mg (880145P-25MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
aplicaciones
advanced drug delivery
tipo de lípido
polymerizable lipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
CNCC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(C)CC(N(CCC
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (880145P-25MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)