Merck
860857P
Avanti
N3C14SOBRAC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
N-((2S,3R,E)-14-azido-1,3-dihydroxytetradec-4-en-2-yl)-2-bromoacetamide
Seleccione un Tamaño
1 MG
MXP 7,107.00
MXP 7,107.00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
MXP 7,107.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C16H29BrN4O3
Peso molecular:
405.33
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
MXP 7,107.00
Fecha estimada de envío30 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
click reagents
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@@](NC(CBr)=O)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCN=[N+]=[N-]
InChI
1S/C16H29BrN4O3/c17-12-16(24)20-14(13-22)15(23)10-8-6-4-2-1-3-5-7-9-11-19-21-18/h8,10,14-15,22-23H,1-7,9,11-13H2,(H,20,24)/b10-8+/t14-,15+/m0/s1
Clave InChI
ITLFCQNHZGVSBF-AZHOBDGFSA-N
Categorías relacionadas
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860857P-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)