Documentos clave
860679L
Avanti
C24:1 Ceramide-d7 (d18:1-d7/24:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860679L-1MG860746L-1MG
Sinónimos:
N-nervonoyl-D-erythro-sphingosine (d7)
Seleccione un Tamaño
1 MG
MXP 22,909.00
MXP 22,909.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
MXP 22,909.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C42H74D7NO3
Número de CAS:
Peso molecular:
655.14
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.12
MXP 22,909.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
solution
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 860679L-1MG
860746L-1MG
concentración
1 mg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (860679L-1MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Hady Razak Hady et al.
Journal of clinical medicine, 8(12) (2019-12-18)
The liver plays a central role in the glucose and lipid metabolism. Studies performed on animal models have shown an important role of lipid accumulation in the induction of insulin resistance. We sought to explain whether in obese humans, the
Tejia Zhang et al.
Scientific reports, 9(1), 19939-19939 (2019-12-29)
Extensive characterisations of the zebrafish genome and proteome have established a foundation for the use of the zebrafish as a model organism; however, characterisation of the zebrafish lipidome has not been as comprehensive. In an effort to expand current knowledge