860660P
Avanti
Sphingosine (d20:1)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860660P, powder
Sinónimos:
D-erythro-sphingosine (C20 base)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 5 mg (860660P-5mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860660P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
OC[C@@](N)([H])[C@]([H])(O)/C=C/CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C20H41NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(21)18-22/h16-17,19-20,22-23H,2-15,18,21H2,1H3/b17-16+/t19-,20+/m0/s1
Clave InChI
HTJSZHKGNMXZJN-YIVRLKKSSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)