860533P
Avanti
C16 Ceramide-1-Phosphate (d18:1/16:0)
Avanti Research™ - A Croda Brand 860533P, powder
Sinónimos:
N-palmitoyl-ceramide-1-phosphate (ammonium salt)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 1 mg (860533P-1mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 860533P
tipo de lípido
sphingolipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@](/C=C/CCCCCCCCCCCCC)(O)[C@@]([H])(NC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COP([O-])(O)=O.[NH4+]
InChI
1S/C34H68NO6P.H3N/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-33(36)32(31-41-42(38,39)40)35-34(37)30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h27,29,32-33,36H,3-26,28,30-31H2,1-2H3,(H,35,37)(H2,38,39,40);1H3/b29-27+;/t32-,33+;/m0./s1
Clave InChI
RCRVTEZMCBPWGN-YWBCJBABSA-N
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)