Merck
860489P
Avanti
L-threo-sphingosine (d18:1)
Avanti Research - A Croda Brand 860489P, powder
Sinónimos:
(2S,3S,4E)-2-aminooctadec-4-ene-1,3-diol
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 7,927.00
MXP 7,927.00
Fecha estimada de envío04 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 7,927.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C18H37NO2
Número de CAS:
Peso molecular:
299.49
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
MXP 7,927.00
Fecha estimada de envío04 de abril de 2025
Solicitar un pedido a granel
form
powder
packaging
pkg of 1 × 5 mg (860489P-5mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 860489P
lipid type
sphingolipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCC/C=C/[C@@](O)([H])[C@@]([H])(N)CO
InChI
1S/C18H37NO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-18(21)17(19)16-20/h14-15,17-18,20-21H,2-13,16,19H2,1H3/b15-14+/t17-,18-/m0/s1
InChI key
WWUZIQQURGPMPG-DNWQSSKHSA-N
Packaging
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860489P-5mg)
Legal Information
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Lot/Batch Number
Lo sentimos, en este momento no disponemos de COAs para este producto en línea.
Visite la Librería de documentos
Andrej Kováčik et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 34(1), 521-529 (2017-12-13)
Ceramides (Cer) are key components of the skin permeability barrier. Sphingosine-based CerNS and dihydrosphingosine-based CerNdS (dihydroCer) have two chiral centers; however, the importance of the correct stereochemistry in the skin barrier Cer is unknown. We investigated the role of the