Merck
860366P
Avanti
18:0 PC-d74
Avanti Research - A Croda Brand, powder
Sinónimos:
1,2-Distearoyl-d70-sn-glycero-3-phosphocholine-1,1,2,2-d4
Seleccione un Tamaño
10 MG
MXP 26,473.00
MXP 26,473.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
MXP 26,473.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C44H14NO8PD74
Número de CAS:
Peso molecular:
864.60
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352100
NACRES:
NA.25
MXP 26,473.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 10 mg (860366P-10MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OC([2H])([2H])C([2H])([2H])[N+](C)(C)C)=O)(OC(C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])([2H])C([2H])(
Descripción general
18:0 PC-d74 is a deuterated compound of phosphorylcholine. Phosphorylcholine is present in several microbes. It is a small zwitter ionic amino alcohol.
Aplicación
18:0 PC-d74 has been used as a component of the lipid bilayer for sum frequency generation vibrational spectroscopy (SFG-VS) studies.[1]
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (860366P-10MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Observing Peptide-Induced Lipid Accumulation in a Single-Component Zwitterionic Lipid Bilayer
Streptococcus Pneumoniae: molecular mechanisms of host-pathogen interactions, 119(51), 28523-28529 (2015)