857501P
Avanti
16:0-17:0 cyclo PC
Avanti Research™ - A Croda Brand 857501P, powder
Sinónimos:
1-palmitoyl-2-cis-9,10-methylenehexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphocholine
Productos recomendados
assay
>99% (TLC)
form
powder
packaging
pkg of 1 × 1 mg (857501P-1mg)
manufacturer/tradename
Avanti Research™ - A Croda Brand 857501P
lipid type
cardiolipins
phospholipids
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC1C(C1)CCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)=O
InChI key
MHMMFIIAMURXQM-DFCGPKRUSA-N
General description
Biochem/physiol Actions
Packaging
Legal Information
Storage Class
11 - Combustible Solids
wgk_germany
WGK 3
flash_point_f
No data available
flash_point_c
No data available
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)