Merck
850851P
Avanti
16:0 Monomethyl PE
1,2-dipalmitoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl, powder
Sinónimos:
1,2-dihexadecanoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-methyl ; 110743
Seleccione un Tamaño
25 MG
MXP 5,232.00
MXP 5,232.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
MXP 5,232.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C38H76NO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
705.99
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
MXP 5,232.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (850851P-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850851P
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[N+](C)([H])[H])=O)(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C38H76NO8P/c1-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30-37(40)44-34-36(35-46-48(42,43)45-33-32-39-3)47-38(41)31-29-27-25-23-21-19-17-15-13-11-9-7-5-2/h36,39H,4-35H2,1-3H3,(H,42,43)
Clave InChI
QSBINWBNXWAVAK-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
16:0 Monomethyl phosphoethanolamine (PE) is an alkyl phosphate derivative.
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850851P-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)