Merck
850801C
Avanti
16:0-22:6 PE
1-palmitoyl-2-docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinónimos:
1-hexadecanoyl-2-(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z-docosahexaenoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(16:0/22:6(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z))
Seleccione un Tamaño
25 MG
MXP 14,506.00
MXP 14,506.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
MXP 14,506.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C43H74NO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
764.02
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
MXP 14,506.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (850801C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand 850801C
concentración
10 mg/mL (850801C-25mg)
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O
InChI
1S/C43H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-18-19-20-21-22-24-26-28-30-32-34-36-43(46)52-41(40-51-53(47,48)50-38-37-44)39-49-42(45)35-33-31-29-27-25-23-16-14-12-10-8-6-4-2/h5,7,11,13,17-18,20-21,24,26,30,32,41H,3-4,6,8-10,12,14-16,19,22-23,25,27-29,31,33-40,44H2
Clave InChI
MPWUZHVZZKSTPV-MADBQMNMSA-N
Descripción general
16:0-22:6 PE is a major component of human spermatozoa.[1]
Aplicación
16:0-22:6PE has been used to determine its detergent solubility with equimolar concentration of sphingomyelin/cholesterol (SM/CHOL).[2] It has also been used to study the phase behavior of mixtures of sphingomyelin.[3]
Envase
5 mL Clear Glass Sealed Ampule (850801C-25mg)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Oleic-and docosahexaenoic acid-containing phosphatidylethanolamines differentially phase separate from sphingomyelin
Shaikh S R, et al.
Biochimica et Biophysica Acta - Biomembranes, 1788(11), 2421-2426 (2009)
Analysis of the lipid composition of human and boar spermatozoa by MALDI-TOF mass spectrometry, thin layer chromatography and 31P NMR spectroscopy
Lessig J, et al.
Comparative Biochemistry and Physiology. Part B, Biochemistry & Molecular Biology, 137(2), 265-277 (2004)
Acyl chain unsaturation in PEs modulates phase separation from lipid raft molecules
Shaikh SR, et al.
Biochemical and Biophysical Research Communications, 311(3), 793-796 (2003)