850755C
Avanti
18:2 PE
1,2-dilinoleoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine, chloroform
Sinónimos:
1,2-di-(9Z,12Z-octadecadienoyl)-sn-glycero-3-phosphoethanolamine; PE(18:2(9Z,12Z)/18:2(9Z,12Z))
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (850755C-25mg)
pkg of 2 × 4 mL (850755C-200mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850755C
concentración
10 mg/mL (850755C-25mg)
25 mg/mL (850755C-200mg)
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[H][C@@](COP([O-])(OCC[NH3+])=O)(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O
InChI
1S/C41H74NO8P/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-21-23-25-27-29-31-33-40(43)47-37-39(38-49-51(45,46)48-36-35-42)50-41(44)34-32-30-28-26-24-22-20-18-16-14-12-10-8-6-4-2/h11-14,17-20,39H,3-10,15-16,21-38,42H2,1-2H3,(H,45,46)/b13-11-,14-12-,19-17-,20-18-/t39-/m1/s1
Clave InChI
SSCDRSKJTAQNNB-DWEQTYCFSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT SE 3
Órganos de actuación
Liver,Kidney, Respiratory system
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)