Merck
850333P
Avanti
16:0 2-PC
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1,3-dipalmitoyl-rac-glycero-2-phosphocholine
Seleccione un Tamaño
5 MG
MXP 5,641.00
MXP 5,641.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
5 MG
MXP 5,641.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C40H80NO8P
Número de CAS:
Peso molecular:
734.04
Número MDL:
Código UNSPSC:
51191904
NACRES:
NA.25
MXP 5,641.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
tipo de lípido
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
5 mL Amber Glass Screw Cap Vial (850333P-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)