850303P
Avanti
04:0 PC
1,2-dibutyryl-sn-glycero-3-phosphocholine, powder
Sinónimos:
PC(4:0/4:0)
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
powder
envase
pkg of 1 × 25 mg (850303P-25mg)
pkg of 1 × 500 mg (850303P-500mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 850303P
tipo de lípido
cardiolipins
phospholipids
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[O-]P(OCC[N+](C)(C)C)(OC[C@]([H])(OC(CCC)=O)COC(CCC)=O)=O
InChI
1S/C16H32NO8P/c1-6-8-15(18)22-12-14(25-16(19)9-7-2)13-24-26(20,21)23-11-10-17(3,4)5/h14H,6-13H2,1-5H3/t14-/m1/s1
Clave InChI
QIJYAMAPPUXBSC-CQSZACIVSA-N
Descripción general
Aplicación
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)