Merck
850107L
Avanti
15:0 Lyso PI-d5
Avanti Research - A Croda Brand
Sinónimos:
1-pentadecanoyl-2-hydroxy-sn-glycero(d5)-3-phosphoinositol (ammonium salt)
Seleccione un Tamaño
500 μG
MXP 22,909.00
MXP 22,909.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
500 μG
MXP 22,909.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C24H45D5NO12P
Número de CAS:
Peso molecular:
580.66
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.12
MXP 22,909.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
solution
envase
package of 1 × 1 mg
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
500 μg/mL
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Envase
2 mL Amber Glass Sealed Ampule (850107L-500UG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
49.5 °F
Punto de inflamabilidad (°C)
9.7 °C
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)