841199C
Avanti
E. coli CA
Avanti Research™ - A Croda Brand 841199C
Sinónimos:
Cardiolipin (E. coli) (sodium salt)
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 1 mL (841199C-10mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 841199C
concentración
10 mg/mL (841199C-10mg)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
O=P([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCC1C(C1)CCCCCCC)=O)COC(CCCCCCCCCCCCCC)=O)OCC([H])(O)COP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCCCCCCCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C/CCCCCCCC)=O)=O.[Na+].[Na+]
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system, Liver,Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
does not flash
Punto de inflamabilidad (°C)
does not flash
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)