840505C
Avanti
18:0-20:4 PG
1-stearoyl-2-arachidonoyl-sn-glycero-3-phospho-(1′-rac-glycerol) (sodium salt), chloroform
Sinónimos:
1-octadecanoyl-2-(5Z,8Z,11Z,14Z-eicosatetraenoyl)-sn-glycero-3-phospho-(1′racglycerol) (sodium salt); SAPG; PG(18:0/20:4(5Z,8Z,11Z,14Z)); 110653
Productos recomendados
Ensayo
>99% (TLC)
Formulario
liquid
envase
pkg of 1 × 2.5 mL (840505C-25mg)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research™ - A Croda Brand 840505C
concentración
10 mg/mL (840505C-25mg)
tipo de lípido
phospholipids
cardiolipins
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[Na+].[P](=O)([O-])(OC[C@H](OC(=O)CCC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCCCC)COC(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCC)OCC(O)CO
InChI
1S/C44H79O10P.Na/c1-3-5-7-9-11-13-15-17-19-20-22-24-26-28-30-32-34-36-44(48)54-42(40-53-55(49,50)52-38-41(46)37-45)39-51-43(47)35-33-31-29-27-25-23-21-18-16-14-12-10-8-6-4-2;/h11,13,17,19,22,24,28,30,41-42,45-46H,3-10,12,14-16,18,20-21,23,25-27,29,31-40H2,1-2H3,(H,49,50);/q;+1/p-1/b13-11-,19-17-,24-22-,30-28-;/t41?,42-;/m1./s1
Clave InChI
XLHSHRIGGNFBGF-PYXSUFCTSA-M
Descripción general
Aplicación
Envase
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)