Documentos clave
810892C
Avanti
DSPE PEG(2000)-N-Cyanine 7
Avanti Research - A Croda Brand, chloroform solution
Sinónimos:
1,2-distearoyl-sn-glycero-3-phosphoethanolamine-N-[amino(polyethylene glycol)-2000]-N-(Cyanine 7)
Seleccione un Tamaño
1 MG
MXP 11,553.00
MXP 11,553.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
1 MG
MXP 11,553.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C169H305N4O55P
Número de CAS:
Peso molecular:
3304.20
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352211
NACRES:
NA.25
MXP 11,553.00
Check Cart for Availability
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
99% (TLC)
Formulario
chloroform solution
envase
pkg of 1 × 1 mg (
810892C-1MG)
pkg of 5 × 1 mg (
810892C-5MG)
fabricante / nombre comercial
Avanti Research - A Croda Brand
concentración
1 mg/mL (810892C-1MG)
1 mg/mL (810892C-5MG)
Condiciones de envío
dry ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
1,2-Distearoyl-sn-glycero-3-phosphorylethanolamine-polyethylene glycol 2000 (DSPE PEG 2000) are oblate spheroids in aqueous solution. The diameter ranges from 18nm to 90nm and are effective agents for drug delivery.[1]
Envase
5ML Clear Glass Sealed Ampule (810892C-1MG)
5ML Clear Glass Sealed Ampule (810892C-5MG)
Información legal
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)
Visite la Librería de documentos
Effect of the lipid chain melting transition on the stability of DSPE-PEG (2000) micelles
Kastantin M, et al.
Langmuir, 25(13), 7279-7286 (2009)